Print…
Palladium(II) acetate trimer ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hexakis(acetato)tripalladium(II), Tripalladium(II) Hexaacetate
P2106-1G P2106-5G
TCIAP2106-1GEA 188 EUR
TCIAP2106-1G TCIAP2106-5G
Palladium(II) acetate trimer ≥98.0% (por análise titulométrica)
Palladium(II) acetate trimer
Fórmula: C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃
Peso Molecular: 673.52 g/mol
Número CAS: 53189-26-7
EINECS: 258-424-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=507b9eb6e9735efd9c1522b210b0f228241e816b&vid=507b9eb6e9735efd9c1522b210b0f228241e816b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %