Print…
Phenylmaleic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
P2096-1G P2096-5G
TCIAP2096-1GEA 56 EUR
TCIAP2096-1G TCIAP2096-5G
Phenylmaleic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Phenylmaleic anhydride
Fórmula: C₁₀H₆O₃
Número MDL : MFCD00015472
Número CAS: 36122-35-7
EINECS: 252-881-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d6ec0bfebdc8d5d3e501bd2e4e3eef2fad4043b&vid=2d6ec0bfebdc8d5d3e501bd2e4e3eef2fad4043b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C