Print…
Potassium-p-tolyl sulphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: sulphuric acid p-Tolyl Ester Potassium Salt, sulphuric acid p-Cresyl Ester Potassium Salt, p-Cresyl sulphate potassium, p-Tolyl sulphate Potassium Salt, Potassium p-Cresyl Sulphate
P2091-1G P2091-5G
TCIAP2091-1GEA 93 EUR
TCIAP2091-1G TCIAP2091-5G
Potassium-p-tolyl sulphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Potassium-p-tolyl sulphate
Fórmula: C₇H₈O₄S
Peso Molecular: 226.29 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD28100835
Número CAS: 91978-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33f3b7135fb8a739b3da8d1b1345251b7f084b5a&vid=33f3b7135fb8a739b3da8d1b1345251b7f084b5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %