Print…
Pyridine iodine monochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2086-1G P2086-5G
TCIAP2086-1GEA 86 EUR
TCIAP2086-1G TCIAP2086-5G
Pyridine iodine monochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Pyridine iodine monochloride
Fórmula: C₅H₅N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06410987
Número CAS: 6443-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621ae8eba913ce323c1d1608f7a4df71096c289d&vid=621ae8eba913ce323c1d1608f7a4df71096c289d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C