Print…
Pentafluoro-L-phenylalanine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-2-Amino-3-(perfluorophenyl)propanoic acid
P2085-200MG P2085-1G
TCIAP2085-200MGEA 52 EUR
TCIAP2085-200MG TCIAP2085-1G
Pentafluoro-L-phenylalanine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Pentafluoro-L-phenylalanine
Fórmula: C₉H₆F₅NO₂
Número MDL : MFCD01860881
Número CAS: 34702-59-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3f158e0f469a5e7801f6e4206fdfdbf8edd3fa6&vid=b3f158e0f469a5e7801f6e4206fdfdbf8edd3fa6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +23.0 deg (C=0.2,H2O)