Print…
Pantoprazole sulphide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P2066-1G P2066-5G
TCIAP2066-1GEA 20 EUR
TCIAP2066-1G TCIAP2066-5G
Pantoprazole sulphide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Pantoprazole sulphide
Fórmula: C₁₆H₁₅F₂N₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368273
Número CAS: 102625-64-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c745b8f693ce2d89cfdad05ad48c3b76c7b44f58&vid=c745b8f693ce2d89cfdad05ad48c3b76c7b44f58&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C