Pramiracetam hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P2061-1G
P2061-5G
TCIAP2061-1GEA
66
EUR
TCIAP2061-1G
TCIAP2061-5G
Pramiracetam hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Pramiracetam hydrate
Fórmula:
C₁₄H₂₇N₃O₂ Ponto de ebulição: 164°C |
Número MDL :
MFCD00867219 Número CAS: 68497-62-1 Merck Index: 14,07706 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |
Water | 10.0 to 14.0 % |