Print…
2-Phenylquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2057-1G P2057-5G
TCIAP2057-1GEA 53 EUR
TCIAP2057-1G TCIAP2057-5G
2-Phenylquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Phenylquinoline
Fórmula: C₁₅H₁₁N
Ponto de ebulição: 363°C
Número MDL : MFCD00011568
Número CAS: 612-96-4
EINECS: 210-326-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a64ee5790d3917214e81c7375473a0392e01eb04&vid=a64ee5790d3917214e81c7375473a0392e01eb04&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C