2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-yl-propionamide, 2,2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide, N-(4-Pyridyl)pivalamide, 4-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridine, 2,2-Dimethyl-N-(4-pyridyl)propionamide
P2044-1G
P2044-5G
TCIAP2044-1GEA
57
EUR
TCIAP2044-1G
TCIAP2044-5G
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₂O Peso Molecular: 178.24 g/mol |
Número MDL :
MFCD00996248 Número CAS: 70298-89-4 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |