Print…
Pyrimethamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2037-1G P2037-5G
TCIAP2037-1GEA 20 EUR
TCIAP2037-1G TCIAP2037-5G
Pyrimethamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Pyrimethamine
Fórmula: C₁₂H₁₃ClN₄
Número MDL : MFCD00057350
Número CAS: 58-14-0
EINECS: 200-364-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f89c7778518767a98eacc0b76ad47eb1faaeb68a&vid=f89c7778518767a98eacc0b76ad47eb1faaeb68a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C