Print…
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium (Trifluoromethyl)trimethoxyborate
P2036-5G P2036-25G
TCIAP2036-5GEA 86 EUR
TCIAP2036-5G TCIAP2036-25G
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Fórmula: C₄H₉BF₃KO₃
Ponto de Fusão: 118°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22124929
Número CAS: 626232-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21bc8fd17ec30bfdef9e939fd664fc3d1f9db558&vid=21bc8fd17ec30bfdef9e939fd664fc3d1f9db558&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %