Print…
N-Phthalyl-L-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P2023-50MG P2023-200MG
TCIAP2023-50MGEA 79 EUR
TCIAP2023-50MG TCIAP2023-200MG
N-Phthalyl-L-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Phthalyl-L-tryptophan
Fórmula: C₁₉H₁₄N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08705332
Número CAS: 48208-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20ae8f74d74ff8bbfbd18ff5c78606bcd69cf5e4&vid=20ae8f74d74ff8bbfbd18ff5c78606bcd69cf5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -268 to -273 deg (C=1, EtOH)