Print…
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P2021-1G P2021-5G
TCIAP2021-1GEA 111 EUR
TCIAP2021-1G TCIAP2021-5G
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD01248821
Número CAS: 5071-61-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0523762b707b51248061d62e4944bca95f2e41d&vid=e0523762b707b51248061d62e4944bca95f2e41d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %