Print…
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
P2020-1G P2020-5G
TCIAP2020-1GEA 56 EUR
TCIAP2020-1G TCIAP2020-5G
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Número MDL : MFCD00464221
Número CAS: 14441-90-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76930d75a5a43a111a28540604eca0c495d181e6&vid=76930d75a5a43a111a28540604eca0c495d181e6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C