Print…
N-(2-Oxoethyl)phthalimide ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2010-1G P2010-5G
TCIAP2010-1GEA 67 EUR
TCIAP2010-1G TCIAP2010-5G
N-(2-Oxoethyl)phthalimide ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
N-(2-Oxoethyl)phthalimide
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00023080
Número CAS: 2913-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f22ff30762a2ecd3c7d6c6c901459ff1d64782ed&vid=f22ff30762a2ecd3c7d6c6c901459ff1d64782ed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C