Print…
2-Phenylethyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Phenethyl Isobutyrate, Isobutyric Acid Phenethyl Ester, Isobutyric Acid 2-Phenylethyl Ester, Phenethyl isobutyrate
P2008-25ML P2008-500ML
TCIAP2008-25MLEA 17 EUR
TCIAP2008-25ML TCIAP2008-500ML
2-Phenylethyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
2-Phenylethyl isobutyrate
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 250°C
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00026441
Número CAS: 103-48-0
EINECS: 203-116-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %