Print…
6(5H)-Phenanthridinone ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
P1998-1G P1998-5G
TCIAP1998-1GEA 22 EUR
TCIAP1998-1G TCIAP1998-5G
6(5H)-Phenanthridinone ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
6(5H)-Phenanthridinone
Fórmula: C₁₃H₉NO
Número MDL : MFCD00004988
Número CAS: 1015-89-0
EINECS: 213-804-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0189e62b1daf648338a044ad8787fa3412c0c07&vid=d0189e62b1daf648338a044ad8787fa3412c0c07&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %