Print…
Pemirolast potassium, hidratado ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium 5-(9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)tetrazol-2-ide, 9-Methyl-3-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one potassium salt
P1995-5G P1995-1G
TCIAP1995-5GEA 232 EUR
TCIAP1995-5G TCIAP1995-1G
Pemirolast potassium, hidratado ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Pemirolast potassium
Fórmula: C₁₀H₇KN₆O
Ponto de Fusão: 317°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01690051
Número CAS: 100299-08-9
Merck Index: 14,07078
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 7.0 %