Print…
Phentolamine mesylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phentolamine Methanesulphonate, 3-(((4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl)(p-tolyl)amino)phenol methanesulphonate, 2-[N-(m-Hydroxyphenyl)-p-toluidinomethyl]imidazoline Methanesulphonate, Phentolamine methanesulphonate salt
P1985-100MG P1985-1G
TCIAP1985-100MGEA 16 EUR
TCIAP1985-100MG TCIAP1985-1G
Phentolamine mesylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Phentolamine mesylate
Fórmula: C₁₇H₁₉N₃O
Número MDL : MFCD00134201
Número CAS: 65-28-1
EINECS: 200-604-6
Merck Index: 14,07264
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C