Print…
3-(4-Pyridyl)acrylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1972-1G P1972-5G
TCIAP1972-1GEA 55 EUR
TCIAP1972-1G TCIAP1972-5G
3-(4-Pyridyl)acrylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Fórmula: C₈H₇NO₂
Número MDL : MFCD00040746
Número CAS: 5337-79-1
EINECS: 226-265-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %