Print…

Pretilachlor ≥97.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide

P1967-25G P1967-5G
TCIAP1967-25GEA 215 EUR
TCIAP1967-25G TCIAP1967-5G
Pretilachlor ≥97.0% (por GC)
Pretilachlor
Fórmula: C₁₇H₂₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 129°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00161476
Número CAS: 51218-49-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07740

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR