Print…
Pendimethalin ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-(3-pentyl)aniline
P1964-5G P1964-25G P1964-1G
TCIAP1964-5GEA 84 EUR
TCIAP1964-5G TCIAP1964-25G TCIAP1964-1G
Pendimethalin ≥98.0% (por GC)
Pendimethalin
Fórmula: C₁₃H₁₉N₃O₄
Número MDL : MFCD00055332
Número CAS: 40487-42-1
EINECS: 254-938-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e59af7e91ddda3dac76fbbf6e4f461ed7e4b883d&vid=e59af7e91ddda3dac76fbbf6e4f461ed7e4b883d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C