Print…
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1963-1G P1963-200MG
TCIAP1963-1GEA 330 EUR
TCIAP1963-1G TCIAP1963-200MG
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (por HPLC)
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22041649
Número CAS: 73899-14-6
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%