Pazufloxacin mesylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
(S)-10-(1-Aminocyclopropyl)-9-fluoro-3-methyl-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid methanesulphonic acid salt, Pazufloxacin Methanesulphonate
P1962-1G
P1962-5G
TCIAP1962-1GEA
38
EUR
TCIAP1962-1G
TCIAP1962-5G
Pazufloxacin mesylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Pazufloxacin mesylate
Fórmula:
C₁₆H₁₅FN₂O₄ Ponto de Fusão: 259°C |
Número MDL :
MFCD00913262 Número CAS: 163680-77-1 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -61.0 to -64.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH) |