Print…
Pentyl valerate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P1929-25ML P1929-500ML
TCIAP1929-25MLEA 16 EUR
TCIAP1929-25ML TCIAP1929-500ML
Pentyl valerate ≥98.0% (por GC)
Pentyl valerate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00042904
Número CAS: 2173-56-0
EINECS: 218-528-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %