Print…
Polyethyleneimine ∼30% em água para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Perigo
P1921-100G P1921-25G
TCIAP1921-100GEA 46 EUR
TCIAP1921-100G TCIAP1921-25G
Polyethyleneimine ∼30% em água para pesquisa bioquímica
Polyethyleneimine
Fórmula: (CH2CH2NH)n
Número MDL : MFCD00084427
Número CAS: 9002-98-6
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Total Nitrogen 9.2 to 10.5 %
Nucleic acid precipitation test to pass test