Print…
Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trifluoroacetic Acid Pentafluorophenyl Ester, Pentafluorphenyl trifluoracetate
P1894-25G P1894-5G
TCIAP1894-25GEA 209 EUR
TCIAP1894-25G TCIAP1894-5G
Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥95.0% (por GC)
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Fórmula: C₈F₈O₂
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Fusão: 4°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Número MDL : MFCD00134438
Número CAS: 14533-84-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %