4-Propylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
4-Propylcyclohexan-1-ol, 4-Propylcyclohexanol
P1874-1G
P1874-5G
TCIAP1874-1GEA
61
EUR
TCIAP1874-1G
TCIAP1874-5G
4-Propylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
4-Propylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Fórmula:
C₉H₁₈O Peso Molecular: 142.24 g/mol |
Número MDL :
MFCD00091618 Número CAS: 52204-65-6 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |