Print…
Pirfenidone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Methyl-1-phenylpyridin-2(1H)-one, 5-Methyl-1-phenyl-2-pyridone
P1871-1G P1871-100MG
TCIAP1871-1GEA 282 EUR
TCIAP1871-1G TCIAP1871-100MG
Pirfenidone ≥98.0% (por GC)
Pirfenidone
Fórmula: C₁₂H₁₁NO
Número MDL : MFCD00866047
Número CAS: 53179-13-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C