Print…
3-(1-Pyrrolylmethyl)pyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1853-1G P1853-5G
TCIAP1853-1GEA 76 EUR
TCIAP1853-1G TCIAP1853-5G
3-(1-Pyrrolylmethyl)pyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-(1-Pyrrolylmethyl)pyridine
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Número MDL : MFCD00006405
Número CAS: 80866-95-1
EINECS: 279-598-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C