Print…
MOPS
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
A2947.0500 A2947.1000
A2947.0500EA 365 EUR
A2947.0500 A2947.1000
MOPS
MOPS
Fórmula: C₇H₁₅NO₄S
Peso Molecular: 209.27 g/mol
Ponto de Fusão: > 250 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006183
Número CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288