Print…
3-Phenylpropionamide ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
P1845-25G P1845-5G
TCIAP1845-25GEA 286 EUR
TCIAP1845-25G TCIAP1845-5G
3-Phenylpropionamide ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
3-Phenylpropionamide
Fórmula: C₉H₁₁NO
Número MDL : MFCD00025535
Número CAS: 102-93-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C