Print…
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p-Toluenesulphonic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Ester, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Tosylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
P1834-25G P1834-5G
TCIAP1834-25GEA 426 EUR
TCIAP1834-25G TCIAP1834-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₀H₉F₅O₃S
Ponto de ebulição: 75°C
Número MDL : MFCD02093346
Número CAS: 565-42-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C