Print…
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: H-D-Homopro-OH, D(+)-Pipecolinic acid, (R)-(+)-2-Piperidinecarboxylic Acid, H-D-HoPro-OH, D-Pipecolinic Acid, D-Homoproline
P1830-25G P1830-5G
TCIAP1830-25GEA 125 EUR
TCIAP1830-25G TCIAP1830-5G
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Peso Molecular: 129.16 g/mol
Ponto de Fusão: 270°C
Número MDL : MFCD00064346
Número CAS: 1723-00-8
EINECS: 217-024-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +29.0 deg (C=1, H2O)