Print…
1,1'-(2,6-Pyridinediyl)bis(3-methylimidazolium)dibromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,1'-(Pyridine-2,6-diyl)bis(3-methyl-1H-imidazol-3-ium) bromide
P1816-1G P1816-5G
TCIAP1816-1GEA 60 EUR
TCIAP1816-1G TCIAP1816-5G
1,1'-(2,6-Pyridinediyl)bis(3-methylimidazolium)dibromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,1'-(2,6-Pyridinediyl)bis(3-methylimidazolium)dibromide
Fórmula: C₁₃H₁₅Br₂N₅
Número MDL : MFCD11975436
Número CAS: 263874-05-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f91fc51cc9dbf744fe95b51a1a1808fbb86b72a7&vid=f91fc51cc9dbf744fe95b51a1a1808fbb86b72a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %