Print…
Pravastatin sodium ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P1796-100MG P1796-500MG
TCIAP1796-100MGEA 96 EUR
TCIAP1796-100MG TCIAP1796-500MG
Pravastatin sodium ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Pravastatin sodium
Fórmula: C₂₃H₃₅NaO₇
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00887601
Número CAS: 81131-70-6
Merck Index: 14,07714
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +153 to +159 deg (C=0.5, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 4.0 %