Print…
N-Phthaloyl-DL-glutamic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Phthalimidoglutaric Anhydride
P1789-25G P1789-5G
TCIAP1789-25GEA 459 EUR
TCIAP1789-25G TCIAP1789-5G
N-Phthaloyl-DL-glutamic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-Phthaloyl-DL-glutamic anhydride
Fórmula: C₁₃H₉NO₅
Número MDL : MFCD00005886
Número CAS: 3343-28-0
EINECS: 222-088-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 208.0 deg-C