Print…
3-Pyridinecarboxylic anhydride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Nicotinic Anhydride
P1768-1G P1768-5G
TCIAP1768-1GEA 49 EUR
TCIAP1768-1G TCIAP1768-5G
3-Pyridinecarboxylic anhydride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Pyridinecarboxylic anhydride
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₃
Ponto de ebulição: 200°C
Número CAS: 16837-38-0
EINECS: 240-860-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 122.0 to 127.0 deg-C