Print…
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
P1756-1G P1756-5G
TCIAP1756-1GEA 40 EUR
TCIAP1756-1G TCIAP1756-5G
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂
Número MDL : MFCD00156064
Número CAS: 4027-54-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C