[N-[ɑ-[2-(Piperidinoacetamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
P1737-1G
P1737-100MG
TCIAP1737-1GEA
166
EUR
TCIAP1737-1G
TCIAP1737-100MG
[N-[ɑ-[2-(Piperidinoacetamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel ≥93.0% (por análise titulométrica)
[N-[alpha-[2-(Piperidinoacetamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel
Fórmula:
C₂₂H₂₃N₃NiO₃ |
Número CAS:
847654-17-5 |
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 93.0 % |