Print…
D-Proline methyl ester hydrochloride ≥96.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: H-D-Pro-OMe.HCl
P1730-1G P1730-5G
TCIAP1730-1GEA 18 EUR
TCIAP1730-1G TCIAP1730-5G
D-Proline methyl ester hydrochloride ≥96.0% (por azoto total e análise de titulação)
D-Proline methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00083685
Número CAS: 65365-28-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 76.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +35.0 deg (C=1, H2O)