Print…
L-Proline-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: H-Pro-OtBu.HCl
P1729-25G P1729-5G
TCIAP1729-25GEA 231 EUR
TCIAP1729-25G TCIAP1729-5G
L-Proline-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
L-Proline-tert-butyl ester hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Número MDL : MFCD00153459
Número CAS: 5497-76-7
EINECS: 226-835-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 114.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=1、H2O)