Print…
Paládio 5% em carbonato de cálcio para uso como catalisador contaminado com chumbo
Fornecedor: TCI
P1703-25G P1703-5G
TCIAP1703-25GEA 670 EUR
TCIAP1703-25G TCIAP1703-5G
Paládio 5% em carbonato de cálcio para uso como catalisador contaminado com chumbo
Palladium
Fórmula: Pd
Número MDL : MFCD03427452
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 14,06989
Encomendar
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Content (Palladium) 4.90 to 5.10 %
Lead 2.40 to 3.00 %