Print…
Paládio 5% em sulfato de bário
Fornecedor: TCI
P1702-25G P1702-5G
TCIAP1702-25GEA 741 EUR
TCIAP1702-25G TCIAP1702-5G
Paládio 5% em sulfato de bário
Palladium
Fórmula: Pd
Número MDL : MFCD03613605
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 14,06989
Encomendar
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Content (Palladium) 4.90 to 5.10 %