Print…
Pentadecyl acetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P1700-25G P1700-5G
TCIAP1700-25GEA 158 EUR
TCIAP1700-25G TCIAP1700-5G
Pentadecyl acetate ≥95.0% (por GC)
Pentadecyl acetate
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 230°C
Ponto de Fusão: 15°C
Número MDL : MFCD00056204
Número CAS: 629-58-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %