Print…
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin-lactam, 3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
P1695-25G P1695-5G
TCIAP1695-25GEA 159 EUR
TCIAP1695-25G TCIAP1695-5G
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone
Fórmula: C₉H₁₅NO
Peso Molecular: 153.23 g/mol
Ponto de ebulição: 181°C
Número MDL : MFCD00177938
Número CAS: 64744-50-9
EINECS: 451-630-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency