Print…
6,13-Pentacenedione ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6,13-Pentacenequinone
P1685-25G P1685-5G
TCIAP1685-25GEA 433 EUR
TCIAP1685-25G TCIAP1685-5G
6,13-Pentacenedione ≥95.0% (por HPLC)
6,13-Pentacenedione
Fórmula: C₂₂H₁₂O₂
Peso Molecular: 308.34 g/mol
Ponto de Fusão: 394°C
Número MDL : MFCD00003709
Número CAS: 3029-32-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%