Print…
4-Propylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1656-25G P1656-5G
TCIAP1656-25GEA 257 EUR
TCIAP1656-25G TCIAP1656-5G
4-Propylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Propylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Peso Molecular: 170.25 g/mol
Número CAS: 70928-91-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %