Print…
Pyridinium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pyridinium Triflate
P1627-25G P1627-5G
TCIAP1627-25GEA 132 EUR
TCIAP1627-25G TCIAP1627-5G
Pyridinium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₆H₆F₃NO₃S
Peso Molecular: 229.17 g/mol
Número MDL : MFCD00274656
Número CAS: 52193-54-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C