Print…
Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium Triflate
P1620-1G P1620-5G
TCIAP1620-1GEA 150 EUR
TCIAP1620-1G TCIAP1620-5G
Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₆H₁₈F₃IO₃SSi
Peso Molecular: 502.36 g/mol
Número CAS: 164594-13-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C